Principaux documents
R278416
3-(THIOCARBAMOYL)DITHIOCARBAZIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
R278416-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R278416-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H4KN3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.368
Numéro MDL:
146,00 $