Principaux documents
R277754
ETHYL CIS-4-DECENOATE
AldrichCPR
R277754-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R277754-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.308
Numéro MDL:
261,00 $