Principaux documents
R267716
FURAN-2-YL-PIPERAZIN-1-YL-METHANONE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.208
Numéro MDL:
146,00 $