Documents
R264156
1,2,2-TRIMETHYL-CYCLOPENTANE-1,3-DICARBOXYLIC ACID 3-METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.264
Numéro MDL:
Autres remarques