Principaux documents
R260819
2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
R260819-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R260819-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.231
Numéro MDL:
37,90 $