R258512
2-(5-AMINO-(1,3,4)THIADIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(2-PHENOXY-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.444
Numéro MDL:
Produits recommandés