Principaux documents
R253677
BIS-(3,5-DI-TERT-BUTYL-PHENYL)-AMINE
AldrichCPR
R253677-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R253677-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H43N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.662
Numéro MDL:
261,00 $