Principaux documents
R244511
3-(1,1,4,6,7-PENTAMETHYL-INDAN-5-YL)-ACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.364
Numéro MDL:
Autres remarques