Principaux documents
R209341
5-ALPHA-CHOLESTAN-3-ONE
AldrichCPR
R209341-1MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R209341-1MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.667
Numéro MDL:
216,00 $