Principaux documents
R206202
CHOLESTA-2,4-DIENE
AldrichCPR
R206202-1MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R206202-1MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H44
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.652
Numéro MDL:
216,00 $