Principaux documents
R200298
17-ALPHA-HYDROXY-3,11,20-TRIOXO-5-BETA-PREGNAN-21-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H32O6
Poids moléculaire :
404.508
Numéro MDL:
Autres remarques