Principaux documents
R188514
ESTRONE SULFATE, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
R188514-1MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R188514-1MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H21KO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.531
Numéro MDL:
216,00 $