Key Documents
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H54Br2N2O13
Poids moléculaire :
786.54
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable