Principaux documents
QBD11160
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®4-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
252,00 $
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
252,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H51F10N5O17
Poids moléculaire :
1027.81
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.OC(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)=O
Clé InChI
NRFOZOSDWUJQDP-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₄-TFP ester contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable