QBD10908
m-dPEG®36-amine
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
m-PEG36-amine, Methyl-PEG36-amine, mPEG-amine, mPEG1500-amine, mPEG36-NH2
About This Item
Produits recommandés
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C73H149NO36/c1-75-4-5-77-8-9-79-12-13-81-16-17-83-20-21-85-24-25-87-28-29-89-32-33-91-36-37-93-40-41-95-44-45-97-48-49-99-52-53-101-56-57-103-60-61-105-64-65-107-68-69-109-72-73-110-71-70-108-67-66-106-63-62-104-59-58-102-55-54-100-51-50-98-47-46-96-43
Clé InChI
HLRPPTSWMCRRFG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable