Principaux documents
QBD10822
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
724,00 $
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
724,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H78N4O14S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
959.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
InChI
1S/C42H78N4O14S3/c47-39(7-3-1-5-36-9-34-62-63-36)43-10-12-50-14-16-52-18-20-54-22-24-56-26-28-58-30-32-60-33-31-59-29-27-57-25-23-55-21-19-53-17-15-51-13-11-44-40(48)8-4-2-6-38-41-37(35-61-38)45-42(49)46-41/h36-38,41H,1-35H2,(H,43,47)(H,44,48)(H2,45,46,49
Clé InChI
LHDRNWLHXCGFBV-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG®11-lipoamide is designed to provide biotinylation of metallic (e.g., gold) surfaces for use in diverse life science and nanotechnology applications. The single molecular weight dPEG® spacer is 52.9 Å long. It is hydrophilic and non-immunogenic. The lipoic acid group forms two strong, stable dative bonds to metal surfaces per molecule.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable