Principaux documents
QBD10745
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-MAL
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
401,00 $
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
401,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)=O
Clé InChI
DOHTYEHHGXSUJO-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The m-dPEG®4-MAL provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-MAL reacts with free sulfhydryls in a rapid, highly specific reaction in aqueous media at pH 6.5-7.5.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable