Principaux documents
QBD10615
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Lys-(dPEG®12-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(biotin-PEG12)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG12-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H91N5O19S
Poids moléculaire :
1194.43
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Fmoc-N-Lys-(dPEG12-biotin)-OH permits incorporation of a medium-length (40 atoms, 47.5 Å), hydrophilic, biotinylated discrete PEG (dPEG) into a peptide chain using standard Fmoc chemistry with Fmoc-protected lysine. The biotin-dPEG12 moiety is coupled to the side chain of lysine. A useful application for this product is the creation of a peptide probe that can be retrieved by affinity capture using avidin or streptavidin.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable