Principaux documents
QBD10195
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-MAL
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
25 MG
468,00 $
468,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
468,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H71N5O16S
Poids moléculaire :
922.09
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
468,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
Clé InChI
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Biotin-dPEG®11-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (50.5 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable