Principaux documents
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Synonyme(s) :
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Formule linéaire :
6Li2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥95 atom % 6Li
Pf
720 °C (lit.)
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable