Principaux documents
PL800GABUT-10
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
1 PAIR
257,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PAIR
257,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
butyl rubber
Taille
10 (for 8 in. ports)
Caractéristiques
reusable
for use with glove box sleeves
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 800GABUT-10
Description générale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.