Principaux documents
PH012666
5-(diethylamino)-2-nitrosophenol hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.696
Numéro MDL:
Autres remarques