Principaux documents
PH011981
2-(dimethylamino)ethyl acetate hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.637
Numéro MDL:
Autres remarques