Principaux documents
PH011567
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.353
Numéro MDL:
Autres remarques