Principaux documents
PH011291
5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.276
Numéro MDL:
Autres remarques