Principaux documents
PH011198
2-(2-methoxyphenyl)-4,5-diphenyl-1H-imidazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.402
Numéro MDL:
Autres remarques