Principaux documents
PH011193
4-amino-5,6-dichloro-1,3-benzenedisulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H7Cl2N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.174
Numéro MDL:
Autres remarques