Principaux documents
PH008192
Sigma-Aldrich
3,5-Octadiyne-2,7-diol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
CC(O)C#CC#CC(O)C
InChI
1S/C8H10O2/c1-7(9)5-3-4-6-8(2)10/h7-10H,1-2H3