Principaux documents
PH008186
Sigma-Aldrich
(3E)-4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-3-butenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7FO3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
O=C(/C=C/C(C=C1)=CC=C1F)C(O)=O
InChI
1S/C10H7FO3/c11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(12)10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-3+