Documents
PH007827
octahydro-5H,10H-dipyrrolo[1,2-a:1,2-d]pyrazine-5,10-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.235
Numéro MDL:
Autres remarques