Principaux documents
PH007068
4-(4-nitrophenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.239
Numéro MDL:
Autres remarques