Principaux documents
PH006978
2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.165
Numéro MDL:
Autres remarques