Principaux documents
PH006890
(2,3,4-trihydroxyphenyl)(3,4,5-trihydroxyphenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.22
Numéro MDL:
Autres remarques