Principaux documents
PH004577
Sigma-Aldrich
{5-Chloro-2-[3-(chloromethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl}(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl2N3O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2N3C=NN=C3CCl
InChI
1S/C16H11Cl2N3O/c17-9-15-20-19-10-21(15)14-7-6-12(18)8-13(14)16(22)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,10H,9H2