07-520
Anti-eNOS/NOS III Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Constitutive NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, Endothelial NOS, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, pig, guinea pig, rat, canine, human, bovine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Nos3(287024)
dog ... Nos3(403784)
guinea pig ... Nos3(100135577)
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
pig ... Nos3(397557)
rat ... Nos3(24600)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected eNOS/NOS III in RIPA lysates from HUVEC cells.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Platelets, placenta, liver and kidney.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1