Principaux documents
PH004515
Sigma-Aldrich
[2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitrophenyl](phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12ClNO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C3