Principaux documents
PH003531
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-5-quinolinamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
NC1=C2C(NCCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H12N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1,4-5,11H,2-3,6,10H2