Principaux documents
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Synonyme(s) :
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
5 G
143,00 $
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
143,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
143,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
pb
110 °C/5 mmHg
Pf
34-38 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
Clé InChI
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable