Principaux documents
PH003512
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O4S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COC1=CC=CC=C1CCOS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O