Principaux documents
PH002800
(16alpha,17alpha)-17-hydroxyyohimban-16-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.426
Numéro MDL:
Autres remarques