Principaux documents
PH002305
Sigma-Aldrich
{4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl}(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2
InChI
1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3