Principaux documents
PH002119
N(1)-dodecyl-N(3)-[3-(dodecylamino)propyl]-1,3-propanediamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H65N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.873
Numéro MDL:
Autres remarques