Principaux documents
PH001064
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C(CC=CC2)C2C(O)=N1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N