Principaux documents
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
Synonyme(s) :
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
100 G
63,40 $
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
63,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
82338
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
Clé InChI
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178.00 °C - closed cup