PEM3B5066
Xion PEM-Aquivion®-830
thickness 50 μm, L × W 15 cm × 15 cm
522,00 $
About This Item
522,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × l
15 cm × 15 cm
Épaisseur
50 μm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable