Principaux documents
PEM3A0566
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-720
greener alternative
thickness 5 μm, L × W 15 cm × 15 cm
1 EACH
462,00 $
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
462,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352600
Nomenclature NACRES :
NB.21
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × l
15 cm × 15 cm
Épaisseur
5 μm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. This product is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Clickhere for more information.
Application
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
Informations légales
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable