Principaux documents
PEM3A0522
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-720
greener alternative
thickness 5 μm, L × W 5 cm × 5 cm
1 EACH
195,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
195,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352600
Nomenclature NACRES :
NB.21
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × l
5 cm × 5 cm
Épaisseur
5 μm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
Application
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
Informations légales
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.