Key Documents
P7002
Sigma-Aldrich
Pentamethylene sulfide
99%
Synonyme(s) :
Tetrahydrothiopyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCSCC1
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)