Principaux documents
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1,3-Pentadiene, Piperylene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.12
Beilstein:
1523657
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
2.4 (vs air)
Pression de vapeur
6.56 psi ( 20 °C)
Essai
90%
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
Densité
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
Autres remarques
Remainder cyclopentene
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F
Point d'éclair (°C)
-29 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves