Key Documents
P23709
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediacetonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
170 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-4-9-2-1-3-10(8-9)5-7-12/h1-3,8H,4-5H2
Clé InChI
GRPFZJNUYXIVSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup